Läs mer
Bariumkarbonat, 99 %
Beskrivning
Bariumkarbonat används ofta inom keramikindustrin som en ingrediens i glasyrer. Det fungerar som ett flussmedel, ett matt- och kristalliseringsmedel och kombineras med vissa färgoxider för att producera unika färger som inte är lätta att uppnå på andra sätt. Det används också för att ta bort sulfater vid fosforsyraproduktion och kloralkalielektrolys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bariumkarbonat används ofta inom keramikindustrin som en ingrediens i glasyrer. Det fungerar som ett flussmedel, ett matt- och kristalliseringsmedel och kombineras med vissa färgoxider för att producera unika färger som inte är lätta att uppnå på andra sätt. Det används också för att ta bort sulfater vid fosforsyraproduktion och kloralkalielektrolys.
Löslighet
Olösligt i vatten och alkohol. Löslig i ättiksyra, saltsyra och salpetersyra.
Anteckningar
smp. 174° (90 atm), 811° (1 atm)
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | (nedbrytning) |
| Kemiskt namn eller material | Barium carbonate |
| Smältpunkt | 811 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Odör | Luktfritt |
| Densitet | 4.43 |
| Linjär formel | BaCO3 |
| Merck Index | 14,969 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten och alkohol. Löslig i ättiksyra, saltsyra och salpetersyra. |
| IUPAC-namn | barium(2+);karbonat |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.