Läs mer
Barium carbonate, 99%
Produktkod. 11424614
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424614 1 kg 1000g
11374599 100 g 100g
11384599 500 g 500g
11434614 5 kg 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11424614 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13195.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
Bariumkarbonat används ofta inom keramikindustrin som en ingrediens i glasyrer. Det fungerar som ett flussmedel, ett matt- och kristalliseringsmedel och kombineras med vissa färgoxider för att producera unika färger som inte är lätta att uppnå på andra sätt. Det används också för att ta bort sulfater vid fosforsyraproduktion och kloralkalielektrolys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bariumkarbonat används ofta inom keramikindustrin som en ingrediens i glasyrer. Det fungerar som ett flussmedel, ett matt- och kristalliseringsmedel och kombineras med vissa färgoxider för att producera unika färger som inte är lätta att uppnå på andra sätt. Det används också för att ta bort sulfater vid fosforsyraproduktion och kloralkalielektrolys.
Löslighet
Olösligt i vatten och alkohol. Löslig i ättiksyra, saltsyra och salpetersyra.
Anteckningar
smp. 174° (90 atm), 811° (1 atm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-77-9
Molekylformel CBaO3
Molekylvikt (g/mol) 197.34
MDL-nummer MFCD00003448
InChI-nyckel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
LEDER [Ba++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium carbonate
Smältpunkt 811°C
Kvantitet 1 kg
Linjär formel BaCO3
Merck Index 14,969
Löslighetsinformation Insoluble aq. soln. and alcohol. Soluble in acetic acid,hydrochloric acid and nitric acid.
IUPAC-namn barium(2+)karbonat
Formel vikt 197.35
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Densitet 4.43
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Barium carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.