Läs mer
Barium carbonate, ACS, 99.0-101.0%
Produktkod. p-4407257
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2kg
500g
Produktkod. 11363288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036236.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
Bariumkarbonat har använts som saltvattenreningskemikalie i kloralkaliindustrin och som ingrediens i råttgifter och emaljer. Bariumkarbonat används vid tillverkning av fotopapper. Kemikalien används för att producera bariumsulfatet som ger fotopapperet dess platta vita utseende. Praktiserad vid tillverkning av bariumferriter och även vid tillverkning av TV-bildrör. Bariumkarbonat är en tillsats i borrslam från oljekällor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-77-9
Molekylformel CBaO3
Molekylvikt (g/mol) 197.34
MDL-nummer MFCD00003448
InChI-nyckel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
LEDER [Ba++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt (decomposition)
Kemiskt namn eller material Barium carbonate
Smältpunkt 811°C
Namnnotering For analysis ACS
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.0 to 101.0%
Löslighetsinformation Soluble in most acids,with the exception of sulfuric acid. It is insoluble in water and ethanol.
IUPAC-namn barium(2+)karbonat
Formel vikt 197.35
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Utseende White powder
Densitet 4.43 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.