Läs mer
Barium Carbonate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10305650 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10305650 500 g 500g
10121470 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10305650 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/0400/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 513-77-9
Molekylformel CBaO3
Molekylvikt (g/mol) 197.34
MDL-nummer MFCD00003448
InChI-nyckel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn barium(2+) carbonate
LEDER [Ba++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 1450°C
Smältpunkt 811°C
Färg White
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 197.35g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare