Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium Carbonate |
| Kvantitet | 50 g |
| Linjär formel | BaCO3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 7045119 |
| IUPAC-namn | barium(2+) carbonate |
| Formel vikt | 197.34g/mol |
| Kvalitet | ACS/puriss. p.a. |