Läs mer
Bariumkarbonat, Pulver, BAKARE ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15547884 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15547884 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 500g
1 options
Produktkod. 15547884 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 095001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 513-77-9
Molekylformel CBaO3
Molekylvikt (g/mol) 197.34
MDL-nummer MFCD00003448
InChI-nyckel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
LEDER [Ba++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium Carbonate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn barium(2+);karbonat
Formel vikt 197.34
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Densitet 1L = 4.30kg