Läs mer
Bariumkarbonat, Puriss. pa, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16675733
Change view
25 kg
Produktkod.
16675733 25 kg
1 options
Produktkod. 16675733 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 1172925KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium carbonate
CAS 513-77-9
Färg Vitt
CAS Max % ≤ 100%
pH 7 till 8
Kvantitet 25 kg
Molekylformel CBaO3
Linjär formel BaCO3
MDL-nummer MFCD00003448
Beilstein 7045119
InChI-nyckel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Ba++].[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn barium(2+)karbonat
Molekylvikt (g/mol) 197.34
Kvalitet ACS
Densitet 4.4 g/cm3