Läs mer
Barium Carbonate, Supelco™
Produktkod. 15877000
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15877000 1 kg 1kg
15867000 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15877000 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1017141000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-77-9
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 197.34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium Carbonate
Smältpunkt >1450°C (Decomposition)
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00003448
Synonym Barium carbonate, Barium carbonate
Densitet 4.43 g/cm3 at 20°C