Läs mer
Barium carbonate, tech.
Produktkod. 11355797
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11355797 100 g 100g
11365797 500 g 500g
11385797 2 kg 2kg
11375797 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11355797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043478.22
Request Bulk or Custom Format
Används vid tillverkning av glas, tegel, lerprodukter, bariumkemikalier, bariumferriter och tillverkning av fotopapper
Används vid tillverkning av glas, tegel, lerprodukter, bariumkemikalier, bariumferriter och tillverkning av fotografiska papper. Bariumkarbonat har använts som saltvattenreningskemikalie i kloralkaliindustrin och som ingrediens i råttgifter och emaljer. Bariumkarbonat används vid tillverkning av fotopapper. Kemikalien används för att producera bariumsulfatet som ger fotopapperet dess platta vita utseende. Praktiserad vid tillverkning av bariumferriter och även vid tillverkning av TV-bildrör. Bariumkarbonat är en tillsats i borrslam från oljekällor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-77-9
Molekylformel CBaO3
Molekylvikt (g/mol) 197.34
MDL-nummer MFCD00003448
InChI-nyckel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
LEDER [Ba++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt (decomposition)
Kemiskt namn eller material Barium carbonate
Smältpunkt 811°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,969
Löslighetsinformation Almost insoluble in water; Soluble in NH4Cl solution,dilute HCl,HNO3,acetic acid; Insoluble in most alkalies;Soluble in most acids,with the exception of sulfuric acid; It is insoluble in water and ethanol.
IUPAC-namn barium(2+)karbonat
Formel vikt 197.35
Kvalitet Teknisk
Odör Odorless
Densitet 4.43
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.