Läs mer
Barium carbonate, tech.
Description
Används vid tillverkning av glas, tegel, lerprodukter, bariumkemikalier, bariumferriter och tillverkning av fotografiska papper. Bariumkarbonat har använts som saltvattenreningskemikalie i kloralkaliindustrin och som ingrediens i råttgifter och emaljer. Bariumkarbonat används vid tillverkning av fotopapper. Kemikalien används för att producera bariumsulfatet som ger fotopapperet dess platta vita utseende. Praktiserad vid tillverkning av bariumferriter och även vid tillverkning av TV-bildrör. Bariumkarbonat är en tillsats i borrslam från oljekällor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kokpunkt | (decomposition) |
| Kemiskt namn eller material | Barium carbonate |
| Smältpunkt | 811°C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 2 kg |
| Löslighetsinformation | Almost insoluble in water. Soluble in NH4Cl solution,dilute HCl,HNO3,acetic acid. Insoluble in most alkalies.Soluble in most acids,with the exception of sulfuric acid. It is insoluble in water and ethanol. |
| IUPAC-namn | barium(2+)karbonat |
| Formel vikt | 197.35 |
| Odör | Odorless |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.