Läs mer
Bariumkarbonat, TRC
Produktkod. 30347642
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30347642 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30347642 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1276302.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium Carbonate
CAS 513-77-9
Molekylformel BaCO3
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
LEDER [Ba+2].[O-]C(=O)[O-]
IUPAC-namn barium(2+); karbonat
Molekylvikt (g/mol) 197.34
Formel vikt 197.89