Läs mer
Bariumkarbonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium Carbonate |
| CAS | 513-77-9 |
| Molekylformel | BaCO3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2 |
| LEDER | [Ba+2].[O-]C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | barium(2+); karbonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.34 |
| Formel vikt | 197.89 |