Läs mer
Bariumkloranilattrihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10239550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10239550 25 g Plastflaska 25g
10538512 100 g Plastflaska 100g
11954881 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10239550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 401660250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 32458-20-1 | C6H8BaCl2O7 | 400.35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32458-20-1
Molekylformel C6H8BaCl2O7
Molekylvikt (g/mol) 400.35
MDL-nummer MFCD00078327
InChI-nyckel JFBLKYVZQCFPJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium chloranilate, reag
PubChem CID 131877766
IUPAC-namn barium;2,5-diklor-3,6-dihydroxicyklohexa-2,5-dien-1,4-dion;trihydrat
LEDER O.O.O.[Ba].OC1=C(Cl)C(=O)C(O)=C(Cl)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium chloranilate trihydrate
Färg Brun
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 398.34
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium chloranilate trihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.