Läs mer
Barium chloride, 0.5N Standardized Solution
Product Code. 11323687
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 L
4 L
missing translation for 'unitSize'
1 L
4 L
Product Code. 11323687
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 035583.K7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10361-37-2 | BaCl2 | 208.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10361-37-2
Molekylformel BaCl2
Molekylvikt (g/mol) 208.23
MDL-nummer MFCD00003445
InChI-nyckel WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
IUPAC-namn barium(2+);diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifications
Kemiskt namn eller material Barium chloride
Färg Färglös
Namnnotering Standardized Solution
Koncentration 0.5N
Formel vikt 208.25
Odör Odorless
Kvantitet 4 L
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.