Läs mer
Barium chloride, pure, solution 1M (2N), ready to use, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Colorless |
| MDL-nummer | 3445 |
| Förpackning | Plastic Coated Glass bottle |
| pH | 6 to 8 |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Liquid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Barium chloride solution, 1M (2N)
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium chloride