Läs mer
Bariumklorid,≥ 99,0 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11430502 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430502 500 g 500g
11420502 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430502 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219141090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 SEK
    537.47 SEK / 500g
    Save 27.53 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 10326-27-9
Molekylformel BaCl2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 244.26
MDL-nummer MFCD00149154
InChI-nyckel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC-namn barium(2+)-dihydratdiklorid
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium chloride
Färg Vitt
Fysisk form Granulerat pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall ≥99.0%
Densitet 3.097g/mL
Formel vikt 244.3
Kvalitet ACS
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium Chloride Dihydrate, ACS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare Immediately call a POISON CENTER or doctor..
  • P301-VID FÖRTÄRING:IF SWALLOWED: Immediately call a POISONCENTER/ doctor..
  • P321-Särskild behandling (se Specific treatment (see on this label). på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations..