Läs mer
Bariumklorid, vattenfritt, 99,998 % (metallbas)
Descrizione
Bariumklorid används vid tillverkning av pigment, brandverk, andra bariumsalter, fyrverkerier, härdning av stål, värmebehandlingssalter, rening av saltlösning i kaustikkloranläggningar, smörjoljetillsats, textilfärg, pigment, vitt läder, aluminiumraffinering, kokvattenbehandling och emaljer av porslinstål för stålplåt. Det används också för att avlägsna sulfatjoner i vissa elektrolytiska anläggningar, kaustiksoda, magnesiummetall eller natriummetall. Det används också som en komponent i ett flussmedel som används för att förhindra oxidation av smält magnesium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kokpunkt | 1560 °C |
| Kemiskt namn eller material | Barium chloride |
| Smältpunkt | 963 °C |
| Namnnotering | Vattenfri |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Lump/Powder |
| Kvantitet | 25 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Barium chloride, anhydrous
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.