Läs mer
Barium chloride, anhydrous, 99.998% (metals basis)
Produktkod. 11351598
Change view
Kvantitet:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
100g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351598 0.5 g 0.5g
11361598 5 g 5g
11331598 25 g 25g
11341598 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11351598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010995.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10361-37-2 | BaCl2 | 208.23 g/mol
Bariumklorid används vid tillverkning av pigment, brandverk, andra bariumsalter, fyrverkerier, härdning av stål, värmebehandlingssalter, rening av saltlösning i kaustikkloranläggningar, smörjoljetillsats, textilfärg, pigment, vitt läder, aluminiumraffinering, kokvattenbehandling och emaljer av porslinstål för stålplåt. Det används också för att avlägsna sulfatjoner i vissa elektrolytiska anläggningar, kaustiksoda, magnesiummetall eller natriummetall. Det används också som en komponent i ett flussmedel som används för att förhindra oxidation av smält magnesium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10361-37-2
Molekylformel BaCl2
Molekylvikt (g/mol) 208.23
MDL-nummer MFCD00003445
InChI-nyckel WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifikationer
Kokpunkt 1560°C
Kemiskt namn eller material Barium chloride
Smältpunkt 963°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 0.5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1564
Merck Index 14,971
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol. Insoluble in acids,ethanol,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in nitric acid and hydrochloric acid.
IUPAC-namn barium(2+);diklorid
Formel vikt 208.25
Procent renhet 99.998%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.9 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.