Läs mer
Barium chloride concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M BaCl2 (0.1N), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium chloride concentrate |
| Namnnotering | For 1L standard solution, 0.05 M BaCl2 (0.1N) |
| CAS Min % | ≥70.0000%, ≥10.0000% |
| CAS Max % | <90.0000%, <20.0000% |
| Fysisk form | Concentrate |
| Kvantitet | 6 x 1 Ea. |
| Linjär formel | BaCl2 |
| Formel vikt | 208.23 |
| Förpackning | Ampoule |
| Densitet | 1.000 g/cm3 |