Läs mer
Bariumkloriddihydrat, 99+%, ACS-reagens
Produktkod. 10158040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10158040 500 g Plastflaska 500g
10298843 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10158040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423455000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10326-27-9
Molekylformel BaCl2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 244.26
MDL-nummer MFCD00149154
InChI-nyckel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC-namn barium(2+)-dihydratdiklorid
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifikationer
Kokpunkt 1560,0 °C
Kemiskt namn eller material Barium chloride dihydrate
Smältpunkt 962,0 °C
Färg Vitt
pH 5,2 till 8,2 (5 % soln vid 25 °C)
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Förlust vid torkning 14,0 % till 16,0 % (150 °C)
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99% min. (Komplexometri)
Linjär formel BaCl2·2H2O
Merck Index 15, 967
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, praktiskt taget olösliga i etanol, aceton och etylacetat
Formel vikt 244.28
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium chloride dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta ch exponerad hud grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.