Läs mer
Barium chloride dihydrate, 99+%, ACS reagent
Produktkod. p-45790 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 10158040
Brand: Thermo Scientific Acros 423455000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10326-27-9
Molekylformel BaCl2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 244.26
MDL-nummer MFCD00149154
InChI-nyckel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC-namn barium(2+)-dihydratdiklorid
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifikationer
Kokpunkt 1560.0°C
Kemiskt namn eller material Barium chloride dihydrate
Smältpunkt 962.0°C
Färg Vitt
pH 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99% min. (Complexometry)
Linjär formel BaCl2·2H2O
Merck Index 15, 967
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, practically insoluble in ethanol, acetone and, ethyl acetate
Formel vikt 244.28
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Förlust vid torkning 14.0% to 16.0% (150°C)
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium chloride dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.