Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1560°C |
| Kemiskt namn eller material | Barium chloride dihydrate |
| Smältpunkt | 962°C |
| Färg | Colorless |
| pH | 0k |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN1564 |
| IUPAC-namn | barium(2+) dihydrate dichloride |
| Formel vikt | 244.26g/mol |
| Visa mer |