Läs mer
Bariumkloriddihydrat, 99+%
Beskrivning
Bariumkloriddihydrat används främst vid rening av saltlösning i kaustikkloranläggningar, som reagens i testet för sulfatjoner i kemiska laboratorier och som rengöringsmedel vid produktion av andra bariumkemikalier och smörjoljetillsatser. Det används vid tillverkning av molekylsiktar, pigment och pappersbeläggningar och fungerar som en prekursor för att tillverka det dopade bariumzirkonatet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bariumkloriddihydrat används huvudsakligen för rening av saltlösning i kaustikkloranläggningar, som reagens i testet för sulfatjoner i kemiska laboratorier och som rengöringsmedel vid produktion av andra bariumkemikalier och smörjoljetillsatser. Det används vid tillverkning av molekylsiktar, pigment och pappersbeläggningar och fungerar som en prekursor för att tillverka det dopade bariumzirkonatet.
Löslighet
Löslig i vatten och metanol. Olösligt i etanol och etylacetat.
Noter Stabil
och hygroskopisk till sin natur.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium chloride dihydrate |
| Smältpunkt | 113 °C (i 2H2O) |
| Kvantitet | 250 g |
| Odör | Luktfritt |
| Densitet | 3.097 |
| UN-nummer | UN1564 |
| Merck Index | 14,971 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och metanol. Olöslig i etanol och etylacetat. |
| IUPAC-namn | barium(2+)-dihydratdiklorid |
| Formel vikt | 244,28 (208,25 Vattenfattig) |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.