Läs mer
Barium chloride dihydrate, 99+%
Produktkod. p-7020823
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 11489020
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12905.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
Bariumkloriddihydrat används främst vid rening av saltlösning i kaustikkloranläggningar, som reagens i testet för sulfatjoner i kemiska laboratorier och som rengöringsmedel vid produktion av andra bariumkemikalier och smörjoljetillsatser. Det används vid tillverkning av molekylsiktar, pigment och pappersbeläggningar och fungerar som en prekursor för att tillverka det dopade bariumzirkonatet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bariumkloriddihydrat används huvudsakligen för rening av saltlösning i kaustikkloranläggningar, som reagens i testet för sulfatjoner i kemiska laboratorier och som rengöringsmedel vid produktion av andra bariumkemikalier och smörjoljetillsatser. Det används vid tillverkning av molekylsiktar, pigment och pappersbeläggningar och fungerar som en prekursor för att tillverka det dopade bariumzirkonatet.
Löslighet
Löslig i vatten och metanol. Olösligt i etanol och etylacetat.
Noter Stabil
och hygroskopisk till sin natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10326-27-9
Molekylformel BaCl2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 244.26
MDL-nummer MFCD00149154
InChI-nyckel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium chloride dihydrate
Smältpunkt 113°C (in 2H2O)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1564
Merck Index 14,971
Löslighetsinformation Soluble in water and metanol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
IUPAC-namn barium(2+)-dihydratdiklorid
Formel vikt 244.28 (208.25 Anhydrous)
Procent renhet ≥99%
Odör Odorless
Densitet 3.097
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.