Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1560°C |
| Kemiskt namn eller material | Barium Chloride Dihydrate |
| Smältpunkt | 962°C |
| Färg | White |
| pH | 5.2 to 8.2 |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN1564 |
| Formel vikt | 244.26g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Visa mer |