Läs mer
Bariumkloriddihydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11339863
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339863 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11339863 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer BA00550500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    743.40 SEK
    479.01 SEK / 500g
    Save 264.39 SEK
    35% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Används inom analytisk kemi för bestämning av sulfater.
  • ACS-reagenskvalitet
  • Molekylformel: BaCl 2•2H2O
  • Molar massa: 244,28 g/mol
  • CAS: 10326-27-9
  • EIN ECS nr: 233-788-1
  • Oxiderande ämnen: 0,005 % max
Specifikationer
pH 5,0 – 8,2 (5 %, vatten)
CAS 10326-27-9
Smältpunkt 962 °C (utsläpp av kristallklart vatten)
Kvantitet 500 g
Molekylformel BaCl2H4O2
MDL-nummer MFCD00149154
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
Löslighetsinformation I vatten: 357 g/L vid 20 °C
InChI-nyckel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
IUPAC-namn barium(2+)-dihydratdiklorid
Molekylvikt (g/mol) 244.26
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
Formel vikt 244,28 g/mol
Procent renhet ≥99 % (komplexometriskt)
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bariumklorid-2-hydrat, pro analysi, ACS, ISO
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302+H332-Skadligt vid förtäring eller inandning
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .