Läs mer
Bariumkloriddihydrat, ACS-reagenskvalitet, Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium Chloride |
| Namnnotering | Dihydrat |
| Färg | Vitt |
| CAS Min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Kristaller eller pulver |
| Kvantitet | 1 kg |
| Förlust vid torkning | 14,0 till 16,0 % |
| Förpackning | Vit polyflaska med bred munn |
| Synonym | barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d |
| Visa mer |