Läs mer
Barium Chloride Dihydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium Chloride |
| Namnnotering | Dihydrate |
| Färg | White |
| CAS Min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Crystals or Powder |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ACS |
| Visa mer |