Läs mer
Bariumkloriddihydrat, ACS
Beskrivning
Bariumklorid används vanligtvis som ett kemiskt reagens för att fälla ut lösliga sulfater och även vid rening av havsvattenlösningen. Det praktiseras i flera applikationer som värmebehandlingsbad, avloppsvattenbehandling, tillverkning av PVC-stabilisatorer, oljesmörjmedel, fyrverkerimaterial, härdning av stål, vid tillverkning av pigment och vid tillverkning av andra bariumsalter. Den används för att framställa kompositer för att absorbera ammoniak och för att öka polymerernas kristallinitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium chloride |
| Smältpunkt | 113 °C-2H2O |
| Namnnotering | dihydrat |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 500 g |
| Densitet | 3.097 |
| UN-nummer | UN1564 |
| Merck Index | 14,971 |
| Löslighetsinformation | Mycket löslig i vatten; Löslig i metanol; Olöslig i etanol, aceton, etylacetat. |
| IUPAC-namn | barium(2+)-dihydratdiklorid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Barium chloride dihydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium chloride dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.