Läs mer
Bariumkloriddihydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10203520 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10203520 500 g 500g
10090040 1 kg 1kg
12696667 3 kg 3kg
11443743 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10203520 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/0550/53
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Bariumkloriddihydrat, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10326-27-9
Molekylformel BaCl2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 244.26
MDL-nummer MFCD00149154
InChI-nyckel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn barium(2+)-dihydratdiklorid
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifications
Kokpunkt 1560 °C
Smältpunkt 962 °C
Färg Vitt
pH 5
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 244,28 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Product Identifier
  • Bariumklorid dihydrat
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.