Läs mer
Bariumkloriddihydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072856 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
500g
5kg
Produktkod. 10203520
Brand: Fisher Chemical B/0550/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bariumkloriddihydrat, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10326-27-9
Molekylformel BaCl2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 244.26
MDL-nummer MFCD00149154
InChI-nyckel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn barium(2+)-dihydratdiklorid
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifikationer
Kokpunkt 1560°C
Smältpunkt 962°C
Färg Vitt
pH 5
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 244.28g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bariumklorid dihydrat
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.