Läs mer
Barium Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Beskrivning
Barium Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1560°C |
| Smältpunkt | 962°C |
| Färg | White |
| pH | 5 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 5 kg |
| Formel vikt | 244.28g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Barium chloride dihydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.