Beskrivning
Barium Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1560°C |
| Smältpunkt | 962°C |
| Färg | White |
| pH | 5 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 244.28g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Barium chloride dihydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.