Läs mer
Barium Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10774361 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10774361 1 kg 1kg
10283510 500 g 500g
10070040 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10774361 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/0500/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Barium Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10326-27-9
Molekylformel BaCl2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 244.26
MDL-nummer MFCD00149154
InChI-nyckel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn barium(2+) dihydrate dichloride
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifica
Kokpunkt 1560°C
Smältpunkt 962°C
Färg White
pH 5
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 244.28g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium chloride dihydrate
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Indicazioni di pericolo
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Consigli di prudenza
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.