Läs mer
Bariumkloriddihydrat, Puriss. p.a. plus ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Solstice
Produktkod. 15673250
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
500g
50kg
5kg
Paket med 4
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15673250 500 g 500g
15633250 100 g 100g
15643250 1 kg 1kg
15653250 2.5 kg 2.5kg
15693250 5 kg 5kg
15603260 6 x 1 kg Paket med 6
15663250 4 x 5 kg Paket med 4
15683250 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15673250 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31125500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00 SEK
    575.53 SEK / 500g
    Save 54.47 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puriss. pa plus, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Överträffar standard ACS-specifikationer med ytterligare spårmetallanalys
  • Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10326-27-9
Molekylformel BaCl2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 244.26
MDL-nummer MFCD00149154
InChI-nyckel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC-namn barium(2+);diklorid;dihydrat
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium Chloride Dihydrate
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastflaska
UN-nummer 1564
Formel vikt 244,26 g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS/puriss. pa plus
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium chloride dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.