Läs mer
Bariumkloriddihydrat, Puratronic™ , 99,997 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11330849
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11330849 100 g 100g
11310849 25 g 25g
11320849 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11330849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010646.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
Det används främst för rening av saltlösning i kaustikkloranläggningar, som reagens i testet för sulfatjoner i kemiska laboratorier och som rengöringsmedel vid produktion av andra bariumkemikalier och smörjoljetillsatser. Det används vid tillverkning av molekylsiktar, pigment och pappersbeläggningar och fungerar som en prekursor för att tillverka det dopade bariumzirkonatet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10326-27-9
Molekylformel BaCl2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 244.26
MDL-nummer MFCD00149154
InChI-nyckel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC-namn barium(2+)-dihydratdiklorid
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium chloride dihydrate
Smältpunkt 113°C-2H2O
Namnnotering dihydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in water and metanol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
Formel vikt 244.28 (208.25 Anhydrous)
Odör Odorless
Utseende White powder
Densitet 3.097
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.