missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Barium Chloride Dihydrate, Supelco™

Produktkod. 15884110
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15884110 5 kg 5kg
15864110 500 g 500g
15874110 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15884110 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1017195000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 10326-27-9
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 244.26

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Barium Chloride Dihydrate
Kvantitet 5 kg
MDL-nummer MFCD00149154
Synonym Barium chloride dihydrate, Barium dichloride, Barium chloride dihydrate
Densitet 3.86 g/cm3 at 20°C
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.