Läs mer
Barium Chloride Dihydrate, Supelco™
Produktkod. 15897000
Change view
Kvantitet:
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15897000 1 kg 1kg
15807010 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15897000 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1017171000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10326-27-9
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 244.26
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium Chloride Dihydrate
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00149154
Synonym Barium chloride dihydrate, Barium dichloride, Barium chloride dihydrate
Densitet 3.86 g/cm3 at 20°C