Läs mer
Bariumkloriddihydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium Chloride Dihydrate |
| CAS | 10326-27-9 |
| Molekylformel | BaCl2H4O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Barium Chloride Dihydrate (8CI), Barium Chloride (BaCl2) Hydrate, Barium Dichloride Dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2 |
| LEDER | Cl[Ba]Cl |
| IUPAC-namn | diklorobarium; dihydrat |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.26 |
| Formel vikt | 243.8641 |