Läs mer
Bariumkloriddihydrat, TRC
Produktkod. 30332152
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30332152 100 g
1 options
Produktkod. 30332152 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB118680100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Barium Chloride Dihydrate
CAS 10326-27-9
Molekylformel BaCl2H4O2
Kvantitet 100 g
Synonym Barium Chloride Dihydrate (8CI), Barium Chloride (BaCl2) Hydrate, Barium Dichloride Dihydrate
InChI formel InChI=1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
LEDER Cl[Ba]Cl
IUPAC-namn diklorobarium; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 244.26
Formel vikt 243.8641
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.