Läs mer
Bariumklorid R1 EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium chloride solution R1 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Anteckningar om renhetsgrad | EU Ph Ref: 1009301 |
| Förpackning | Flaska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Barium chloride Solution R1.
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- MIXTURE LIST-Innehåller: barium chloride