Läs mer
Bariumklorid R2 EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12970364 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12970364 1000 mL Flaska 1000ml
1 options
Produktkod. 12970364 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 029 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2155.00 SEK
    1537.52 SEK / 1000ml
    Save 617.48 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium chloride solution R2
CAS 101-27-9
Kvantitet 1000 mL
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1009302
Molekylformel C11H9Cl2NO2
Synonym barban, barbamate, barbane, carbine, carbyne, chlorinat, carbin, karbin, neoban, carbyne herbicide
InChI-nyckel MCOQHIWZJUDQIC-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=O)OCC#CCCl
IUPAC-namn 4-klorbut-2-ynyl N-(3-klorfenyl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 258.098
PubChem CID 7551
ChEBI CHEBI:33421
Förpackning Flaska
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Barium chloride solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1009302. (RP 029)