Läs mer
Bariumkloridlösning, 0,1 M, Solstice
Produktkod. 15604130
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15604130 1 L 1 L
1 missing translation for 'options'
Product Code. 15604130 missing translation for 'mfr' Honeywell-Fluka missing translation for 'supplierNo' 342521L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.00 SEK
    1539.03 SEK / 1 L
    Save 140.97 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-03-2027
Add to basket
Volymetrisk, 0,1 M BaCl2 (0,2N)
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Barium chloride solution
CAS 10361-37-2
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Förpackning Plastflaska
Molekylformel BaCl2
MDL-nummer MFCD00003445
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
InChI-nyckel WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ba++]
IUPAC-namn barium(2+);diklorid
Molekylvikt (g/mol) 208.23
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
Formel vikt 208,23 g/mol
Kvalitet Volumetrisk
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1M