Läs mer
Bariumkloridlösning, 10 %, Chem Lab™
Produktkod. 11939162
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 11939162
Brand: Chem-Lab CL02.0201.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kvantitet 1 L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium chloride 10% solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: BaCl2