Läs mer
Bariumkloridlösning, 20 %, Solstice
Product Code. 15694930
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 L
Unit Size:
5 L
Product Code. Kvantitet Unit Size
15694930 5 L 5 L
1 options
Product Code. 15694930 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 353235L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2775.00 SEK
    2540.10 SEK / 5 L
    Save 234.90 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
0.2
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Barium chloride solution
CAS 10361-37-2
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 L
Förpackning Plastflaska
Molekylformel BaCl2
MDL-nummer MFCD00003445
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
InChI-nyckel WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ba++]
IUPAC-namn barium(2+);diklorid
Molekylvikt (g/mol) 208.23
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
Formel vikt 208,23 g/mol
Procent renhet 20%
Kvalitet Volumetrisk
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 20%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Barium chloride solution
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: barium chloride