missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Barium Chloride, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1560°C/1013 hPa |
| Kemiskt namn eller material | Barium Chloride |
| Smältpunkt | 963°C |
| Kvantitet | 500 g |
| MDL-nummer | MFCD00003445 |
| Synonym | Barium chloride, Barium dichloride, Barium chloride |
| Densitet | 3.9 g/cm3 at 20°C |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?