Läs mer
Barium chloride, ultra dry, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7049501
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11332498
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014549.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10361-37-2
Molekylformel BaCl2
Molekylvikt (g/mol) 208.23
MDL-nummer MFCD00003445
InChI-nyckel WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifikationer
Kokpunkt 1560°C
Kemiskt namn eller material Barium chloride
Smältpunkt 963°C
Namnnotering Ultra dry
Färg White
Fysisk form Beads
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
UN-nummer UN1564
Merck Index 14,971
Löslighetsinformation Soluble in water 370g/L.
IUPAC-namn barium(2+) dichloride
Formel vikt 208.25
Procent renhet 99.95%
Odör Odorless
Förpackning Ampule
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.9 g/mL