Läs mer
Barium chloride, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Produktkod. p-4824616
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. 11311299
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013686.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10361-37-2 | BaCl2 | 208.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10361-37-2
Molekylformel BaCl2
Molekylvikt (g/mol) 208.23
MDL-nummer MFCD00003445
InChI-nyckel WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
IUPAC-namn barium(2+);diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifikationer
Kokpunkt 1560°C
Kemiskt namn eller material Barium chloride
Smältpunkt 963°C
Färg Vitt
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metals basis)
Formel vikt 208.25
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.9
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium chloride, ultra dry
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Barium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.