Läs mer
Barium cis-epoxy-Succinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium cis-epoxy-Succinate |
| CAS | 36170-34-0 |
| Molekylformel | C4 H2 Ba O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O5.Ba/c5-3(6)1-2(9-1)4(7)8;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);/q;+2/p-2/t1-,2+; |
| LEDER | O=C1O[Ba]OC(=O)[C@H]2O[C@@H]12 |
| IUPAC-namn | (1S,7R)-3,5,8-trioxa-4λ^{2}-barabicyclo[5.1.0]octane-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.38 |
| Formel vikt | 267.8955 |