Läs mer
Barium dodecairon nonadecaoxide
Produktkod. 15422357
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422357 25 g 25g
15432357 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15422357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045552.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12047-11-9 | BaFe12O19
Barium dodecairon nonadecaoxide används i subwoofermagneter för att ge kraft. Det används också i nya högteknologiska magnetband.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12047-11-9
Molekylformel BaFe12O19
MDL-nummer MFCD00075637
Synonym Barium ferrite
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium dodecairon nonadecaoxide
Smältpunkt >1315°C
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1564
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 1111.48
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.